Methyl4-fluorbenzoat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 181 DKK
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
Methyl4-fluorbenzoat ≥97.0% (by GC)
Methyl4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154.14 g/mol
Kogepunkt: 197°C
Flammepunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00017959
CAS-nummer: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %