Methyl2-fluorbenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G
F0241-500G
TCIAF0241-25GEA
222
DKK
TCIAF0241-25G
TCIAF0241-500G
Methyl2-fluorbenzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekylvægt: 154.14 g/mol Kogepunkt: 102°C Flammepunkt: 94°C |
MDL Number:
MFCD00017913 CAS-nummer: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |