3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3503-25G D3503-5G
TCIAD3503-25GEA 1270 DKK
TCIAD3503-25G TCIAD3503-5G
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Kogepunkt: 83 - 84 °C (0,1 -rr)
Smeltepunkt: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00051698
CAS-nummer: 705-21-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&vid=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %