(2-Chlorethoxy)benzen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0240-25ML C0240-500ML
TCIAC0240-25MLEA 312 DKK
TCIAC0240-25ML TCIAC0240-500ML
(2-Chlorethoxy)benzen ≥95.0% (by GC)
(2-Chlorethoxy)benzen
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂Cl
MDL Number: MFCD00018946
CAS-nummer: 622-86-6
EINECS: 210-757-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&vid=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %