3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C2122-25G
C2122-5G
TCIAC2122-25GEA
2750
DKK
TCIAC2122-25G
TCIAC2122-5G
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00236215 CAS-nummer: 65055-17-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |