2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C2229-25G
C2229-5G
TCIAC2229-25GEA
706
DKK
TCIAC2229-25G
TCIAC2229-5G
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlor-6-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 57 °C |
MDL Number:
MFCD00178746 CAS-nummer: 79455-63-3 EINECS: 279-162-1 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |