3-Chlor-5-methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31960.03
H31960.06
H31960.03EA
267
DKK
H31960.03
H31960.06
3-Chlor-5-methoxybenzoesyre ≥98%
3-Chlor-5-methoxybenzoesyre
Purity: 98%
CAS No.: 82477-67-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD01317994
Formel:
C₈H₇ClO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01317994 CAS-nummer: 82477-67-6 |