3-Bromphenetol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B2062-25G B2062-5G
TCIAB2062-25GEA 747 DKK
TCIAB2062-25G TCIAB2062-5G
3-Bromphenetol ≥98.0% (by GC)
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 231°C
Flammepunkt: 83°C
MDL Number: MFCD00274287
CAS-nummer: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&vid=205ccb40a97433d4902e12c573554c0a90b3aa36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %