Methyl2-Brombenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0555-25G B0555-250G
TCIAB0555-25GEA 156 DKK
TCIAB0555-25G TCIAB0555-250G
Methyl2-Brombenzoat ≥98.0% (by GC)
Methyl2-Brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Kogepunkt: 253°C
Massefylde: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016328
CAS-nummer: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&vid=0a64696601f0cbdc4eb54affdc4ff08115080370&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %