2-Methylpiperidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0443-25ML P0443-500ML P0443-100ML
TCIAP0443-25MLEA 132 DKK
TCIAP0443-25ML TCIAP0443-500ML TCIAP0443-100ML
2-Methylpiperidin ≥98.0% (by GC)
2-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molekylvægt: 99.18 g/mol
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: -4.6
Flammepunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00005982
CAS-nummer: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %