4-Hydroxy-1-methylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
M0933-25G M0933-500G
TCIAM0933-25GEA 132 DKK
TCIAM0933-25G TCIAM0933-500G
4-Hydroxy-1-methylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 105°C
Smeltepunkt: 29…31 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006500
CAS-nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&vid=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %