cis-2-Buten-1,4-diol ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 140 DKK
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Buten-1,4-diol ≥94.0% (by GC)
cis-2-Buten-1,4-diol
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 7°C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 128°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002924
CAS-nummer: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %