trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Trans-2-octen-1-ol, trans-2-Octen-1-ol, trans-Oct-2-en-1-ol
O0247-10ML O0247-100ML
TCIAO0247-10MLEA 501 DKK
TCIAO0247-10ML TCIAO0247-100ML
trans-2-Octen-1-ol ≥95.0% (by GC)
trans-2-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Flammepunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00014057
CAS-nummer: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&vid=d22231d2f68c12004a644b45a1b804fc582eefe2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %