cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Hex-3-en-1-ol
H0124-25ML H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA 394 DKK
TCIAH0124-25ML TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Kogepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063217
CAS-nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&vid=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %