10-Undecen-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
U0047-25ML U0047-500ML
TCIAU0047-25MLEA 165 DKK
TCIAU0047-25ML TCIAU0047-500ML
10-Undecen-1-ol ≥98.0% (by GC)
10-Undecen-1-ol
Formel: C₁₁H₂₂O
Molekylvægt: 170.3 g/mol
Kogepunkt: 138°C
Smeltepunkt: -1
Flammepunkt: 125°C
MDL Number: MFCD00004750
CAS-nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&vid=d7b87a5c4750c05bb5882253d6213e14754bc888&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %