4-Nitrophenyl chlorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1400-25G C1400-250G
TCIAC1400-25GEA 509 DKK
TCIAC1400-25G TCIAC1400-250G
4-Nitrophenyl chlorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Nitrophenyl chlorformat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Molekylvægt: 201.57 g/mol
Kogepunkt: 162°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007321
CAS-nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN nummer: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&vid=f0f7d0744f4e5658edd2abb85c12bedb101ab2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency