2,3-Dimercapto-1-propanol 95,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 189 DKK
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-Dimercapto-1-propanol 95,0 GC, T
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS₂
Molekylvægt: 124.22 g/mol
Kogepunkt: 223
Smeltepunkt: 77
Flammepunkt: 112 (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004864
CAS-nummer: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %