Aluminiumisopropoxid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminium-2-propanolat
A0246-100G A0246-500G
TCIAA0246-100GEA 140 DKK
TCIAA0246-100G TCIAA0246-500G
Aluminiumisopropoxid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molekylvægt: 204.25 g/mol
Kogepunkt: 135
Smeltepunkt: 119
MDL Number: MFCD00008870
CAS-nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,00347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&vid=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 140.0 deg-C