2-Methylaminoethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0144-25ML M0144-500ML
TCIAM0144-25MLEA 132 DKK
TCIAM0144-25ML TCIAM0144-500ML
2-Methylaminoethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylaminoethanol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 156°C
Smeltepunkt: –5°C
Massefylde: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 73°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002839
CAS-nummer: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&vid=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %