2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0057-25ML E0057-500ML E0057-100ML
TCIAE0057-25MLEA 132 DKK
TCIAE0057-25ML TCIAE0057-500ML TCIAE0057-100ML
2-Ethylaminoethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylaminoethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 169°C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 71°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002841
CAS-nummer: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&vid=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %