2-(2-Aminoethylamino)ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: AEEA
A0299-500ML A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA 230 DKK
TCIAA0299-500ML TCIAA0299-25ML
2-(2-Aminoethylamino)ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₂N₂O
Kogepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 125°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008170
CAS-nummer: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&vid=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %