2-Dimethylaminoethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMAE
D0649-25ML D0649-500ML
TCIAD0649-25MLEA 140 DKK
TCIAD0649-25ML TCIAD0649-500ML
2-Dimethylaminoethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Dimethylaminoethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molekylvægt: 89.14 g/mol
Kogepunkt: 134°C
Smeltepunkt: -59
Flammepunkt: 40°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002846
CAS-nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN nummer: 2051
ADR: 8 II
Merck Index: 14,02843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&vid=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %