1-Dimethylaminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0660-25ML D0660-500ML
TCIAD0660-25MLEA 132 DKK
TCIAD0660-25ML TCIAD0660-500ML
1-Dimethylaminopropan-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Dimethylaminopropan-2-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 125°C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004532
CAS-nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&vid=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %