2-Aminoethyldimethylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Dimethylaminoethylamin
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 206 DKK
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
2-Aminoethyldimethylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoethyldimethylamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 107°C
Smeltepunkt: -70
Flammepunkt: 18°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008175
CAS-nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %