Ethyl trifluoracetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trifluoroacetic ethyl ester
T0432-25G
T0432-500G
T0432-100G
TCIAT0432-25GEA
132
DKK
TCIAT0432-25G
TCIAT0432-500G
TCIAT0432-100G
Ethyl trifluoracetat ≥99.0% (by GC)
Ethyl trifluoracetat
Formel:
C₄H₅F₃O₂ Molekylvægt: 142.08 g/mol Kogepunkt: 62°C Smeltepunkt: -78 Flammepunkt: –7°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000419 CAS-nummer: 383-63-1 EINECS: 206-851-6 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |