Ethyl laurat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0013-25ML L0013-500ML
TCIAL0013-25MLEA 132 DKK
TCIAL0013-25ML TCIAL0013-500ML
Ethyl laurat ≥99.0% (by GC)
Ethyl laurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Kogepunkt: 275°C
Smeltepunkt: -10°C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,03818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&vid=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5