Ethyl acetoacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
A0649-25G A0649-500G
TCIAA0649-25GEA 132 DKK
TCIAA0649-25G TCIAA0649-500G
Ethyl acetoacetat ≥98.0% (by GC)
Ethyl acetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molekylvægt: 130.14 g/mol
Kogepunkt: 184°C
Smeltepunkt: -45
Flammepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009199
CAS-nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,03758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&vid=44cb704dc6f8ecaaee0805da8c4000670b3bee73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %