Sebaconitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
S0029-25ML S0029-500ML
TCIAS0029-25MLEA 394 DKK
TCIAS0029-25ML TCIAS0029-500ML
Sebaconitril ≥98.0% (by GC)
Sebaconitril
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Kogepunkt: 200°C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019900
CAS-nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&vid=f68d3c31338d8c6d33a82f3490b9fb25519dd197&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %