Ravsyredinitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
S0109-25G S0109-500G S0109-100G
TCIAS0109-25GEA 156 DKK
TCIAS0109-25G TCIAS0109-500G TCIAS0109-100G
Ravsyredinitril ≥99.0% (by GC)
Ravsyredinitril
Formel: C₄H₄N₂
Kogepunkt: 159°C
Smeltepunkt: 53 °C
Massefylde: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001949
CAS-nummer: 110-61-2
EINECS: 203-783-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb58672f380c9566c68fd21303fef9857f6d88fb&vid=bb58672f380c9566c68fd21303fef9857f6d88fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency