Methylchlordifluoracetat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1586-25G C1586-5G
TCIAC1586-25GEA 394 DKK
TCIAC1586-25G TCIAC1586-5G
Methylchlordifluoracetat ≥97.0% (by GC)
Methylchlordifluoracetat
Formel: C₃H₃ClF₂O₂
Molekylvægt: 144.51 g/mol
Kogepunkt: 82°C
Massefylde: 1.3701
Flammepunkt: 19°C
MDL Number: MFCD00000775
CAS-nummer: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&vid=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %