6-Bromhexansyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromohexanoic acid
B1290-25G B1290-250G
TCIAB1290-25GEA 321 DKK
TCIAB1290-25G TCIAB1290-250G
6-Bromhexansyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromhexansyre
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Molekylvægt: 195.06 g/mol
Kogepunkt: 170°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004422
CAS-nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN nummer: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&vid=c0e9bd63a99399a4814c7460c556a52c84a96896&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency