Bromacetylbromid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0539-25G B0539-500G B0539-100G
TCIAB0539-25GEA 132 DKK
TCIAB0539-25G TCIAB0539-500G TCIAB0539-100G
Bromacetylbromid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Bromacetylbromid
Formel: BrCH₂COOBr
Kogepunkt: 150°C
Massefylde: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000115
CAS-nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN nummer: 2513
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&vid=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %