(S)-(+)-1,3-Butandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
B1160-1G
B1160-5G
TCIAB1160-1GEA
345
DKK
TCIAB1160-1G
TCIAB1160-5G
(S)-(+)-1,3-Butandiol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-1,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molekylvægt: 90.12 g/mol Kogepunkt: 109°C Flammepunkt: 122°C |
MDL Number:
MFCD00064278 CAS-nummer: 24621-61-2 EINECS: 246-363-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +29.0 to +31.0 deg (C=1, EtOH) |