(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
B1161-1G B1161-5G
TCIAB1161-1GEA 419 DKK
TCIAB1161-1G TCIAB1161-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol ≥97.0% (by GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 80°C
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 85°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064267
CAS-nummer: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&vid=deed47ce80da158ba72a1104db79df4cef9bb4ac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%