(R)-(-)-1,3-Butandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B1159-1G
B1159-5G
TCIAB1159-1GEA
468
DKK
TCIAB1159-1G
TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butandiol ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-1,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molekylvægt: 90.12 g/mol Kogepunkt: 117°C Flammepunkt: 122°C |
MDL Number:
MFCD00064277 CAS-nummer: 6290-03-5 EINECS: 228-532-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH) |