(R)-(-)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A2002-25ML A2002-5ML
TCIAA2002-25MLEA 2270 DKK
TCIAA2002-25ML TCIAA2002-5ML
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 84°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064413
CAS-nummer: 35320-23-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&vid=ee765b13e7f7f0727dd4492f2c32616edcca70df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2, EtOH)