2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P0601-25G
P0601-5G
TCIAP0601-25GEA
1320
DKK
TCIAP0601-25G
TCIAP0601-5G
2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat
Formel:
C₇H₆O₅·1H₂O Smeltepunkt: 210°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149095 CAS-nummer: 71989-93-0 EINECS: 201-467-5 |