3-Bromcyclohexen ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0943-25ML B0943-5ML
TCIAB0943-25MLEA 3370 DKK
TCIAB0943-25ML TCIAB0943-5ML
3-Bromcyclohexen ≥94.0% (by GC)
(±)-3-Bromocyclohexene
Formel: C₆H₉Br
Kogepunkt: 82°C
Massefylde: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013775
CAS-nummer: 1521-51-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&vid=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %