(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
O0196-25ML O0196-250ML
TCIAO0196-25MLEA 370 DKK
TCIAO0196-25ML TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Octyn-3-ol
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 83°C
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00004588
CAS-nummer: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&vid=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %