3-Hydroxy-1-heptin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H0455-1ML H0455-5ML
TCIAH0455-1MLEA 132 DKK
TCIAH0455-1ML TCIAH0455-5ML
3-Hydroxy-1-heptin ≥97.0% (by GC)
(±)-1-Heptyn-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 73°C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041597
CAS-nummer: 7383-19-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&vid=e45b1dca863b07b84c5401fc06f4f0a2e419af8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %