(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 247 DKK
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 166°C
Smeltepunkt: -49
Flammepunkt: 63°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004589
CAS-nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %