(±)-1,2-Butandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dihydroxybutane, (±)-1,2-Butylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy butane, 1,2-Butylene glycol, Butane-1,2-diol, 1,2-Butanediol
B0804-500G B0804-25G
TCIAB0804-500GEA 370 DKK
TCIAB0804-500G TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butandiol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 193
Smeltepunkt: -50
MDL Number: MFCD00004570
CAS-nummer: 584-03-2
EINECS: 209-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&vid=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %