(±)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0942-25G A0942-5G
TCIAA0942-25GEA 559 DKK
TCIAA0942-25G TCIAA0942-5G
(±)-2-Amino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 175°C
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 0,928 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 83°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008085
CAS-nummer: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&vid=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&prid=web&clid=SAPDAM