(±)-2,3-Dibrompropan-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
D0204-25G D0204-500G
TCIAD0204-25GEA 148 DKK
TCIAD0204-25G TCIAD0204-500G
(±)-2,3-Dibrompropan-1-ol ≥95.0% (by GC)
(±)-2,3-Dibrompropan-1-ol
Formel: HOCH₂BrCHCH₂Br
Molekylvægt: 217.89 g/mol
Kogepunkt: 99°C
Smeltepunkt: 8
MDL Number: MFCD00004699
CAS-nummer: 96-13-9
EINECS: 202-480-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&vid=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %