Bortrifluorid diethyl ether kompleks ≥98.0% (W)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0527-100ML B0527-25ML B0527-500ML
TCIAB0527-100MLEA 173 DKK
TCIAB0527-100ML TCIAB0527-25ML TCIAB0527-500ML
Bortrifluorid diethyl ether kompleks ≥98.0% (W)
Bortrifluorid diethyl ether kompleks
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Kogepunkt: 124°C
Smeltepunkt: -60°C
Massefylde: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN nummer: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&vid=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %