Zinkchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Z0014-25G Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA 165 DKK
TCIAZ0014-25G TCIAZ0014-300G
Zinkchlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molekylvægt: 136.3 g/mol
Kogepunkt: 732°C
Smeltepunkt: 290°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN nummer: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bcae070a13e60d7c0d0b673b87bb89d9abf754&vid=81fc5df3a8307fa0734181a91e2623412c23a755&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %