Diethylfumarat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fumaric acid diethyl ester
F0068-25ML F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA 132 DKK
TCIAF0068-25ML TCIAF0068-500ML
Diethylfumarat ≥98.0% (by GC)
Diethylfumarat
Formel: C₈H₁₂O₄
Kogepunkt: 219°C
Smeltepunkt: 2°C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 111°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064455
CAS-nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&vid=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %