Fumarsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F0067-25G F0067-500G
TCIAF0067-25GEA 132 DKK
TCIAF0067-25G TCIAF0067-500G
Fumarsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fumarsyre
Formel: C₄H₄O₄
Kogepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 287°C
Massefylde: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&vid=e21f7e9afb6b200e1efd8a975187627f1ea2bf00&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency