Methylthiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0201-25ML T0201-500ML T0201-100ML
TCIAT0201-25MLEA 288 DKK
TCIAT0201-25ML TCIAT0201-500ML TCIAT0201-100ML
Methylthiocyanat ≥98.0% (by GC)
Methylthiocyanat
Formel: C₂H₃NS
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00001830
CAS-nummer: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&vid=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %