Tetrapropoxysilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tetra-n-propoxysilane, Tetrapropyl orthosilicate
T1174-25ML T1174-500ML
TCIAT1174-25MLEA 132 DKK
TCIAT1174-25ML TCIAT1174-500ML
Tetrapropoxysilan ≥98.0% (by GC)
Tetrapropoxysilane
Formel: C₁₂H₂₈O₄Si
Molekylvægt: 264.44 g/mol
Kogepunkt: 225°C
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009364
CAS-nummer: 682-01-9
EINECS: 211-659-0
UN nummer: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&vid=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %